Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 11429792
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429792 500 g 500g
11408790 100 g 100g
11439792 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429792 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10833.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.30 DKK
    306.65 DKK / 500g
    Spare 33.65 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104,15 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra inkompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-41-1
Molekylær formel C4H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008170
InChI nøgle LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC navn 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMIL NCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Smeltepunkt -28 °C
Tæthed 1.029
pH 11.8
Kogepunkt 238 °C til 240 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4861
Mængde 500 g
FN nummer UN2735
Beilstein 506012
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoethylethanolamine