Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 99%
Artikelnummer. 11408790
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
11439792 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10833.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt i fremstillingen af smøreolieadditiver, brændstofadditiver, chelateringsmidler, overfladeaktive stoffer og skyllemidler blandt andre applikationer. N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [N-(2-Aminoethyl)ethanolamin] bruges til at studere den aerobe bionedbrydning af aminer i hypersaltholdigt spildevand.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive& Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Holdes væk fra inkompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-41-1
Molekylær formel C4H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00008170
InChI nøgle LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC navn 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMIL NCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Smeltepunkt -28°C
Tæthed 1.029
pH 11.8
Kogepunkt 238°C to 240°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4861
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 506012
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine