Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)-D-glucamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)-D-glucamine |
| CAS | 54662-27-0 |
| Molekylær formel | C8H19NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Deoxy-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-D-glucitol, 1-Deoxy-1-(2-hydroxyethylamino)-D-glucitol, N-(beta-Hydroxyethyl)glucamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO6/c10-2-1-9-3-5(12)7(14)8(15)6(13)4-11/h5-15H,1-4H2/t5-,6+,7+,8+/m0/s1 |
| SMIL | OCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-6-(2-hydroxyethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vægt | 225.1212 |