Få mere at vide
N-(2-hydroxyethyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c11-7-6-10-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,11H,6-7H2,(H,10,12) |
| Formel vægt | 165.079 |