Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)adenosine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O5/c18-2-1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(21)8(20)6(3-19)22-12/h4-6,8-9,12,18-21H,1-3H2,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 311.123 |