Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide |
| CAS | 110578-73-9 |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Metronidazole Impurity 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O3/c1-4-8-5(9-12-4)6(11)7-2-3-10/h10H,2-3H2,1H3,(H,7,11) |
| SMIL | Cc1onc(n1)C(=O)NCCO |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.154 |
| Formel vægt | 171.064 |