Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 14316-14-4 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O3 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)10-6-7-11/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCO |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vægt | 215.0616 |