Få mere at vide
N-(2-hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30180200
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180200 1 g
30180003 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9495181G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100418-33-5
Molekylær formel C9 H12 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Synonym Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]-, 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)amino]ethanol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzene
IUPAC navn 2-(4-methyl-2-nitroanilino)ethanol
SMIL Cc1ccc(NCCO)c(c1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O3/c1-7-2-3-8(10-4-5-12)9(6-7)11(13)14/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
Formel vægt 196.0848