Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxygalactonojirimycin Hydrochloride |
| Molekylær formel | C8H18ClNO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2S,3S,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride Salt |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](CN(CCO)[C@H]1CO)O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.69 |