Få mere at vide
N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-altronojirimycin Hydrochloride Salt |
| Molekylær formel | C8 H17 N O5 . Cl H |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | (3S,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5-,6-,7-,8+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.OCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.6852 |
| Formel vægt | 243.0874 |