Få mere at vide
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Mikromol
Artikelnummer. 30462215
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462215 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30462215 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0447.030025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
CAS 1795135-61-3
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. C (EP), Acetamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, N-[2-Hydroxy-5-[1-hyd
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O4/c1-13(10-15-4-7-17(26-3)8-5-15)21-12-20(25)16-6-9-19(24)18(11-16)22-14(2)23/h4-9,11,13,20-21,24-25H,10,12H2,1-3H3,(H,22,23)
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC(=O)C)c2)cc1
IUPAC navn N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 358.431
Mængde 25 mg
Formel vægt 358.189 g/mol