Få mere at vide
N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)phthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)phthalimide |
| CAS | 117346-07-3 |
| Molekylær formel | C14H8N2O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O5/c17-12-7-8(16(20)21)5-6-11(12)15-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(15)19/h1-7,17H |
| SMIL | Oc1cc(ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.22 |
| Formel vægt | 284.0433 |