missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)phthalimide, TRC

Artikelnummer. 30403084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403084 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948690250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)phthalimide
CAS 117346-07-3
Molekylær formel C14H8N2O5
Mængde 250 mg
Synonym 2-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O5/c17-12-7-8(16(20)21)5-6-11(12)15-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(15)19/h1-7,17H
SMIL Oc1cc(ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 284.22
Formel vægt 284.0433
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.