Få mere at vide
N-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide (N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol), Mikromol™
Beskrivelse
N-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide (N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol |
| CAS | 1346602-59-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desisopropyl-N-formyl Bisoprolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide, Formamide, N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-, N-[2-hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO5/c1-13(2)21-8-7-20-10-14-3-5-16(6-4-14)22-11-15(19)9-17-12-18/h3-6,12-13,15,19H,7-11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CNC=O)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]formamide |
| Vis mere |