Få mere at vide
N-2-Hydroxy-3-[[2-(methoxyphenoxy)ethyl]amine Carvedilol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[[9-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]propyl]-9H-carbazol-4-yl]oxy]-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-propan-2-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 629.3101 |