Få mere at vide
N-(2-Furoyl)glycine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Furoyl)glycine Methyl Ester |
| CAS | 13290-00-1 |
| Molekylær formel | C8H9NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Furoyl)-glycine Methyl Ester, N-2-Furoyl-glycine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11) |
| SMIL | O=C(NCC(OC)=O)C1=CC=CO1 |
| IUPAC navn | methyl 2-(furan-2-carbonylamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.16 |
| Formel vægt | 183.0532 |