Få mere at vide
N-(2-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)-N-methylpropanamid, TRC
Artikelnummer. 30395835
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395835 100 mg
30389746 25 mg
30394702 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF358170100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256412-88-1
Molekylær formel C16H16FNO3
Molekylvægt (g/mol) 289.31
SMIL CC(Oc1ccc(O)cc1)C(=O)N(C)c2ccccc2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)-N-methylpropanamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16FNO3/c1-11(21-13-9-7-12(19)8-10-13)16(20)18(2)15-6-4-3-5-14(15)17/h3-11,19H,1-2H3
Formel vægt 289.1114