Få mere at vide
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)-L-alanine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO6S/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/t10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 329.0933 |