Få mere at vide
N,2-dimethyl-(1,3-thiazol-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11380557 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10682845 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380557 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC05746CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 144163-81-5
Molekylær formel C6H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 142.22
MDL nummer MFCD06738964
InChI nøgle GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC navn N-methyl-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamin
SMIL CC1=NC(=CS1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 142.23
Procent renhed 97%