Få mere at vide
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17880491
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17880491 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17880491 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0604.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
CAS 87864-08-2
Analyt- eller komponentnavne N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H21 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Cinchocaine Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Impurity C, Cinchocaine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 287.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 287.1634 g/mol