Få mere at vide
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid), Mikromol™
Beskrivelse
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyltiapride |
| CAS | 98517-73-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desmethyltiapride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C |
| Vis mere |