Få mere at vide
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052296
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052296 100 mg
30051894 25 mg
30459343 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052296 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1331.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamid (Desmethyltiaprid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Analyt- eller komponentnavne Desmethyltiapride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-methylsulfonylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 314.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 314.13 g/mol