Få mere at vide
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[(Z)-(2-oxoindolin-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide (Desfluorosunitinib), Mikromol™
Artikelnummer. 17924156
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17924156 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17924156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3568.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[(Z)-(2-oxoindolin-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide (Desfluorosunitinib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desfluorosunitinib
CAS 326914-09-4
Analyt- eller komponentnavne Desfluorosunitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[(Z)-(2-oxoindolin-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[(Z)-(2-oxoindolin-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, Desfluorosunitinib
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O2/c1-5-26(6-2)12-11-23-22(28)20-14(3)19(24-15(20)4)13-17-16-9-7-8-10-18(16)25-21(17)27/h7-10,13,24H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,23,28)(H,25,27)/b17-13-
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c1C
IUPAC navn N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-[(Z)-(2-oxoindolin-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 380.2212 g/mol