missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-2-Desmethyl Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30357773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357773 1 g
30352443 100 mg
30357185 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2923801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98626-59-6
Molekylær formel C16H24N2O
Molekylvægt (g/mol) 260.37
Synonym (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-ethyl-2-piperidinecarboxamide, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-ethylpiperidine-2-carboxamide, Ropivacaine EP Impurity D
SMIL O=C([C@@H]1N(CC)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-2-Desmethyl Ropivacaine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O/c1-4-18-11-6-5-10-14(18)16(19)17-15-12(2)8-7-9-13(15)3/h7-9,14H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
Formel vægt 260.1889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.