missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-2-Desmethyl Ropivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2-Desmethyl Ropivacaine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O/c1-4-18-11-6-5-10-14(18)16(19)17-15-12(2)8-7-9-13(15)3/h7-9,14H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 260.1889 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?