missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2’-Deoxyguanosin-8-yl)-4-aminobiphenyl, TRC

Artikelnummer. 30365460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365460 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2396001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2'-Deoxyguanosin-8-yl)-4-aminobiphenyl
CAS 84283-08-9
Molekylær formel C22H22N6O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N6O4/c23-21-26-19-18(20(31)27-21)25-22(28(19)17-10-15(30)16(11-29)32-17)24-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15-17,29-30H,10-11H2,(H,24,25)(H3,23,26,27,31)/t15-,16+,17+/m0/s1
SMIL NC1=Nc2c(nc(Nc3ccc(cc3)c4ccccc4)n2[C@H]5C[C@H](O)[C@@H](CO)O5)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-(4-phenylanilino)-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 434.45
Formel vægt 434.1703
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.