Få mere at vide
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylamine |
| CAS | 21539-47-9 |
| Molekylær formel | C5H10N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-(Ethylamino)propanenitrile, 3-(Ethylamino)propionitrile, N-Ethyl-2-cyanoethylamine, NSC 66681 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2/c1-2-7-5-3-4-6/h7H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CCNCCC#N |
| IUPAC navn | 3-(ethylamino)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.15 |
| Formel vægt | 98.0844 |