missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Cyanoethyl)-L-valine, TRC

Artikelnummer. 30354725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354725 2.5 g
30360362 1 g
30349504 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9810802.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51078-49-0
Molekylær formel C8H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym N-(2-Cyanoethyl)valine
IUPAC navn (2S)-2-(2-cyanoethylamino)-3-methylbutanoic acid
SMIL CC(C)[C@H](NCCC#N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Cyanoethyl)-L-valine
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-6(2)7(8(11)12)10-5-3-4-9/h6-7,10H,3,5H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 170.1055
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.