Få mere at vide
N-(2-Cyanoethyl)glycine, 98%
Artikelnummer. 11453727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453727 5 g 5g
11463727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18199.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3088-42-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3088-42-4
Molekylær formel C5H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00066903
InChI nøgle KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
SMIL OC(=O)CNCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Cyanoethyl)glycine
Smeltepunkt ∼195°C (decomposition)
FN nummer UN3439
Beilstein 1756230
IUPAC navn 2-(2-cyanoethylamino)eddikesyre
Mængde 5 g
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%