Få mere at vide
N-(2-Cyano-3-hydroxy-2-propenyl)formamide Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Cyano-3-hydroxy-2-propenyl)formamide Monosodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2.Na/c6-1-5(3-8)2-7-4-9;/h3-4,8H,2H2,(H,7,9);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 148.0249 |