missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[2-Cyano-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxyethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-Cyano-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxyethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 394735-20-7 |
| Molekylær formel | C13H22N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [2-Cyano-1-(cyclobutylmethyl)-2-hydroxyethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-10(11(16)8-14)7-9-5-4-6-9/h9-11,16H,4-7H2,1-3H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCC1)C(O)C#N |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(1-cyano-3-cyclobutyl-1-hydroxypropan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 254.163 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?