Få mere at vide
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052475
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052475 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052475 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.340100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
CAS 137863-96-8
Analyt- eller komponentnavne N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H30 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C25H30N2O3/c1-5-6-11-23(28)27(24(18(2)3)25(29)30-4)17-19-12-14-20(15-13-19)22-10-8-7-9-21(22)16-26/h7-10,12-15,18,24H,5-6,11,17H2,1-4H3/t24-/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)[C@H](C(C)C)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2R)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl-pentanoyl-amino]-3-methyl-butanoate
Molekylvægt (g/mol) 406.52
Mængde 100 mg
Formel vægt 406.2256 g/mol