Få mere at vide
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester |
| CAS | 137863-96-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-pentanoyl-D-valine Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H30 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-N-(1-oxopentyl)-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N2O3/c1-5-6-11-23(28)27(24(18(2)3)25(29)30-4)17-19-12-14-20(15-13-19)22-10-8-7-9-21(22)16-26/h7-10,12-15,18,24H,5-6,11,17H2,1-4H3/t24-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)[C@H](C(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2R)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl-pentanoyl-amino]-3-methyl-butanoate |
| Vis mere |