Få mere at vide
N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valin methylesterhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051196
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051196 100 mg
30050757 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valin Methylester Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 482577-59-3
Analyt- eller komponentnavne N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H22 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C
IUPAC navn methyl (2S)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methylamino]-3-methylbutanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 358.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 358,1448 g/mol