missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester |
| CAS | 137863-97-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-D-valine Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2R)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methylamino]-3-methylbutanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?