Få mere at vide
N-[(2-chlorpyridin-4-yl)methyl]-N-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10194004
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10194004 5 g 5g
10184004 250 mg 250mg
10165943 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10194004 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53646DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 748187-76-0
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD06654462
InChI nøgle NIBLXLUVASMQFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794168
IUPAC navn 1-(2-chlorpyridin-4-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC(Cl)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2-Chloropyridin-4-yl)methyl]-N-methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Synonym n-2-chloropyridin-4-yl methyl-n-methylamine, 2-chloropyridin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-chloropyridin-4-yl-n-methylmethanamine, 2-chloro-4-methylamino methyl pyridine, 4-pyridinemethanamine,2-chloro-n-methyl, 2-chloro 4-pyridyl methyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro-n-methyl, 2-chloro-n-methyl-4-pyridinemethanamine, 2-chloro-pyridin-4-ylmethyl-methyl-amine
Formel vægt 156.62
Procent renhed 97%