Få mere at vide
N-(2-Chloroprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloroprop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| CAS | 1179031-47-0 |
| Molekylær formel | C12 H14 N Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2 |
| SMIL | ClC(=C)CNC1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(2-chloroprop-2-enyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.69 |
| Formel vægt | 207.0815 |