Få mere at vide
N-(2-chlorphenyl)maleimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15529673 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15529673 1 g 1g
15575236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15529673 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 457330010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1203-24-3
Molekylær formel C10H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 207.62
InChI nøgle KPQOXMCRYWDRSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chlorophenyl maleimide, o-chphm, o-chlorophenylmaleimide, n-o-chlorophenylmaleimide, 1-2-chlorophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chlorophenyl, n-2-chlorophenyl-maleimide, maleimide, n-o-chlorophenyl, n-o-chlorophenyl maleiimide
PubChem CID 14550
IUPAC navn 1-(2-chlorphenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N2C(=O)C=CC2=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chlorophenyl)maleimide
Smeltepunkt 108,0 °C til 109,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.62
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.