Få mere at vide
N-(2-chlorethyl)morfolin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10427100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10427100 100 g 100g
10616872 5 g 5g
10050850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10427100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109201000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3647-69-6
Molekylær formel C6H12ClNO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 186.08
MDL nummer MFCD00012797
InChI nøgle NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC navn 4-(2-chlorethyl)morpholin;hydrochlorid
SMIL C1COCCN1CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182°C to 185°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% max. (80°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 186.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Hygroscopic Crystalline Powder