missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Chloroethyl)benzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30364274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30364274 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8675402.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)benzenesulfonamide
CAS 6453-86-7
Molekylær formel C8H10ClNO2S
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
SMIL ClCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 219.69
Formel vægt 219.0121
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.