Få mere at vide
N-(2-Chloroethyl)benzamide, 97%
Artikelnummer. 11362416
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362416 10 g 10g
11372416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06212.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26385-07-9 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26385-07-9
Molekylær formel C9H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 183.635
MDL nummer MFCD00000964
InChI nøgle FYQJUYCGPLFWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl benzamide, benzamide, n-2-chloroethyl, acmc-1cb5c, 2-benzoylamino-ethyl chloride, fyqjuycgplfwqr-uhfffaoysa, n-2-chloroethyl benzamide 10g
PubChem CID 101439
IUPAC navn N-(2-chlorethyl)benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)benzamide
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Mængde 10 g
Beilstein 1943939
Formel vægt 183.64
Procent renhed 97%