Få mere at vide
N-(2-chlorethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10062240 50 g 50g
10573931 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184520500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-58-0
Molekylær formel C4H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 121.57
MDL nummer MFCD00000965
InChI nøgle HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
PubChem CID 81815
IUPAC navn N-(2-chlorethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)acetamide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CONHCH2CH2Cl
Brydningsindeks 1.4770 to 1.48
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.2
Formel vægt 121.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.