missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Chloroethyl)-3,4-dimethoxy-N-methyl-benzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloroethyl)-3,4-dimethoxy-N-methyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 190850-48-7 |
| Molekylær formel | C35 H36 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36O7/c1-37-35-33(40-24-28-18-10-4-11-19-28)31(39-23-27-16-8-3-9-17-27)30(38-22-26-14-6-2-7-15-26)32(42-35)34(36)41-25-29-20-12-5-13-21-29/h2-21,30-33,35H,22-25H2,1H3/t30-,31?,32?,33?,35-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1OC([C@H](OCc2ccccc2)C(OCc3ccccc3)C1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | benzyl (3R,6R)-6-methoxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.656 |
| Formel vægt | 568.246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?