Få mere at vide
N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30365004
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30365004 5 g
1 options
Artikelnummer. 30365004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3673355G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride
CAS 5590-29-4
Molekylær formel C4H13Cl3N2
Mængde 5 g
Synonym N-(2-Chloroethyl)-Ethylenediamine Dihydrochloride, N1-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C4H11ClN2.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4,6H2;1H
SMIL FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O.FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O
IUPAC navn N'-(2-chloroethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 195.52