Få mere at vide
N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| CAS | 5590-29-4 |
| Molekylær formel | C4H13Cl3N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-Ethylenediamine Dihydrochloride, N1-(2-Chloroethyl)-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11ClN2.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4,6H2;1H |
| SMIL | FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O.FC(F)SCC(=O)N[C@]1(OC)[C@@H]2N(C(C(O)=O)=C(CSc3n(CCO)nnn3)CO2)C1=O |
| IUPAC navn | N'-(2-chloroethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.52 |