missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress
Beskrivelse
N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea |
| CAS | 97627-24-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H12ClN3O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.71 |
| Formel vægt | 261.71 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?