Få mere at vide
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049961
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049961 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049961 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide
CAS 302964-08-5
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]thiazole-5-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 Cl2 N5 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide, 2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2N5OS/c1-8-4-3-5-10(17)14(8)23-15(24)11-7-19-16(25-11)22-13-6-12(18)20-9(2)21-13/h3-7H,1-2H3,(H,23,24)(H,19,20,21,22)
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(Cl)nc(C)n3)s2
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 394.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 393.0218 g/mol