missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-chlor-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolcarboxamid, TRC

Produktkod. 30364346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30364346 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC52862010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino)- 5-thiazolecarboxamide
CAS 1025814-13-4
Molekylær formel C20 H24 Cl N7 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolecarboxamide, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN7O2S/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)28-19(30)15-11-24-20(31-15)27-17-10-16(25-13(2)26-17)23-7-6-22-8-9-29/h3-5,10-11,22,29H,6-9H2,1-2H3,(H,28,30)(H2,23,24,25,26,27)
SMIL Cc1nc(NCCNCCO)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)n1
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazol-5-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 461.968
Formel vægt 461.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.