missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-chlor-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolcarboxamid, TRC

Artikelnummer. 30355966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355966 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC52862025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-((6-((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino)- 5-thiazolecarboxamide
CAS 1025814-13-4
Molekylær formel C20 H24 Cl N7 O2 S
Mængde 25 mg
Synonym N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- 5-thiazolecarboxamide, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN7O2S/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)28-19(30)15-11-24-20(31-15)27-17-10-16(25-13(2)26-17)23-7-6-22-8-9-29/h3-5,10-11,22,29H,6-9H2,1-2H3,(H,28,30)(H2,23,24,25,26,27)
SMIL Cc1nc(NCCNCCO)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)n1
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazol-5-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 461.968
Formel vægt 461.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.