Få mere at vide
N-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-N'-nitroguanidin, TRC
Artikelnummer. 30138619
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138619 500 mg
30008892 250 mg
30009293 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC597070500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135018-15-4
Molekylær formel C5 H6 Cl N5 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 235.65
Synonym N-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-N'-nitroguanidine, CGA 265307, TZNG
IUPAC navn 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-nitroguanidin
SMIL [O-][N+](=O)NC(=N)NCc1cnc(Cl)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clothianidin-desmethyl
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6ClN5O2S/c6-4-8-1-3(14-4)2-9-5(7)10-11(12)13/h1H,2H2,(H3,7,9,10)
Formel vægt 234.9931