Få mere at vide
N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClF3NO2/c1-6(2)10(11(18)19)17-9-4-3-7(5-8(9)13)12(14,15)16/h3-6,10,17H,1-2H3,(H,18,19)/t10-/m1/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 295.0587 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |