Få mere at vide
N-(2-klor-4-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30134037
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134037 10 g
30004360 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38008010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444731-74-2
Molekylær formel C13 H12 Cl N5
Molekylvægt (g/mol) 273.7209
Synonym Pazopanib related, GW 790323X
IUPAC navn N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amin
SMIL Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formel vægt 273.0781